Tlačiť
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-bromo-2-methylbenzoate
OR40654-100G OR40654-25G OR40654-5G
APOSOR40654-100GEA 136.78 EUR
APOSOR40654-100G APOSOR40654-25G APOSOR40654-5G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota tavenia: 29…31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09031772
Číslo CAS: 99548-54-6