Tlačiť
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: XPhos, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',4',6'-triisopropylbiphenyl
OR40651-5G OR40651-25G OR40651-100G
APOSOR40651-5GEA 24.95 EUR
APOSOR40651-5G APOSOR40651-25G APOSOR40651-100G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl
Vzorec: C₃₃H₄₉P
Teplota tavenia: 185…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117682
Číslo CAS: 564483-18-7