Tlačiť
Benzyl carbamate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40596-100G OR40596-25G
APOSOR40596-100GEA 29.84 EUR
APOSOR40596-100G APOSOR40596-25G
Benzyl carbamate 98%
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 86…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007965
Číslo CAS: 621-84-1
EINECS: 210-710-4