Tlačiť
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
OR40587-10G OR40587-5G
APOSOR40587-10GEA 49.74 EUR
APOSOR40587-10G APOSOR40587-5G
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Teplota varu: 103 °C/0,3mmHg
Teplota tavenia: 28…31 °C
Hustota: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008194
Číslo CAS: 13472-00-9
OSN: 3259
ADR: 8,II