Tlačiť
2,5-Dichlorobenzoxazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dichlorobenzooxazole
OR40570-100G OR40570-25G
APOSOR40570-100GEA 177.85 EUR
APOSOR40570-100G APOSOR40570-25G
2,5-Dichlorobenzoxazole
2,5-Dichlorobenzoxazole
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO
Mw: 188.0100 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09264312
Číslo CAS: 3621-81-6