Tlačiť
2,3,5-Trimethylphenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40560-100G OR40560-500G
APOSOR40560-100GEA 27.88 EUR
APOSOR40560-100G APOSOR40560-500G
2,3,5-Trimethylphenol 98%
2,3,5-Trimethylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
Teplota varu: 230…231 °C
Teplota tavenia: 92…95 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002228
Číslo CAS: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
OSN: 2430
ADR: 8,III