Tlačiť
2-Hydroxy-m-toluic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
OR40556-1KG OR40556-500G OR40556-250G
APOSOR40556-1KGEA 141.8 EUR
APOSOR40556-1KG APOSOR40556-500G APOSOR40556-250G
2-Hydroxy-m-toluic acid
2-Hydroxy-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 293
Teplota tavenia: 163…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002448
Číslo CAS: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609