Tlačiť
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40515-5G OR40515-1G OR40515-25G
APOSOR40515-5GEA 150.02 EUR
APOSOR40515-5G APOSOR40515-1G APOSOR40515-25G
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
2-Amino-5-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Teplota varu: 128…130 °C/10mmHg
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD07374873
Číslo CAS: 10167-97-2