Tlačiť
6-Methoxyquinaldine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40463-1G OR40463-5G
APOSOR40463-1GEA 24.95 EUR
APOSOR40463-1G APOSOR40463-5G
6-Methoxyquinaldine
6-Methoxyquinaldine
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Teplota tavenia: 62…66 °C
Hustota: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006761
Číslo CAS: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1