Tlačiť
1-Bromo-4-ethynylbenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
OR40459-25G OR40459-5G
APOSOR40459-25GEA 102.94 EUR
APOSOR40459-25G APOSOR40459-5G
1-Bromo-4-ethynylbenzene 98%
1-Bromo-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅Br
Mw: 181.03
Teplota varu: 88…90 °C/16mmHg
Teplota tavenia: 64…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168822
Číslo CAS: 766-96-1
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III