Tlačiť
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4045-1G OR4045-5G
APOSOR4045-1GEA 107.75 EUR
APOSOR4045-1G APOSOR4045-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₄
Mw: 184.15 g/mol
Teplota tavenia: 156…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03645365
Číslo CAS: 128276-50-6