Tlačiť
Triphenylsulphonium chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40449-1G OR40449-5G
APOSOR40449-1GEA 24.91 EUR
APOSOR40449-1G APOSOR40449-5G
Triphenylsulphonium chloride 95%
Triphenylsulphonium chloride
Vzorec: (C₆H₅)₃SCl
Mw: 298.84 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031716
Číslo CAS: 4270-70-6