Tlačiť
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acidethyl ester 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4,6-dimethoxypyrimidine-2-carboxylate
OR4044-1G OR4044-250MG OR4044-5G
APOSOR4044-1GEA 71.3 EUR
APOSOR4044-1G APOSOR4044-250MG APOSOR4044-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acidethyl ester 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₄
Mw: 212.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03645366
Číslo CAS: 128276-49-3