Tlačiť
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40411-10G OR40411-1G
APOSOR40411-10GEA 43.26 EUR
APOSOR40411-10G APOSOR40411-1G
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
Mw: 187.58
Teplota tavenia: 77…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007291
Číslo CAS: 73033-58-6
EINECS: 277-241-5