Tlačiť
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR40403-1G OR40403-250MG OR40403-5G
APOSOR40403-1GEA 33.13 EUR
APOSOR40403-1G APOSOR40403-250MG APOSOR40403-5G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₅BrN₄
Mw: 213.0400 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08059261
Číslo CAS: 405224-24-0