Tlačiť
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR40379-5G OR40379-1G OR40379-25G
APOSOR40379-5GEA 71.3 EUR
APOSOR40379-5G APOSOR40379-1G APOSOR40379-25G
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Mw: 186.60 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09863164
Číslo CAS: 89793-12-4