Tlačiť
1-Pyreneboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40378-5G OR40378-10G
APOSOR40378-5GEA 38.23 EUR
APOSOR40378-5G APOSOR40378-10G
1-Pyreneboronic acid 97%
1-Pyreneboronic acid
Vzorec: C₁₆H₁₁BO₂
Teplota tavenia: 247…251 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04974062
Číslo CAS: 164461-18-1