Tlačiť
Chloroformamidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40351-5G OR40351-1G
APOSOR40351-5GEA 27.88 EUR
APOSOR40351-5G APOSOR40351-1G
Chloroformamidine hydrochloride
Chloroformamidine hydrochloride
Vzorec: CH₄Cl₂N₂
Teplota tavenia: 177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035527
Číslo CAS: 29671-92-9
OSN: 1759
ADR: 8,III