Tlačiť
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40338-10G OR40338-25G OR40338-5G
APOSOR40338-10GEA 197.48 EUR
APOSOR40338-10G APOSOR40338-25G APOSOR40338-5G
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Mw: 152.5800 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09923767
Číslo CAS: 101012-32-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III