Tlačiť
3-Amino-5-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloropyridin-3-amine
OR40335-1G OR40335-25G OR40335-5G
APOSOR40335-1GEA 92.93 EUR
APOSOR40335-1G APOSOR40335-25G APOSOR40335-5G
3-Amino-5-chloropyridine 98%
3-Amino-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Mw: 128.56
Teplota tavenia: 71…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701386
Číslo CAS: 22353-34-0