Tlačiť
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR40306-1G OR40306-500MG
APOSOR40306-1GEA 1213.3 EUR
APOSOR40306-1G APOSOR40306-500MG
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₈N₂O₂
Mw: 282.35 g/mol
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16140334
Číslo CAS: 1221791-62-3