Tlačiť
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4030-1G OR4030-250MG OR4030-5G
APOSOR4030-1GEA 136.78 EUR
APOSOR4030-1G APOSOR4030-250MG APOSOR4030-5G
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₆BNO₄S
Teplota tavenia: 128…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659841
Číslo CAS: 208516-15-8