Tlačiť
2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40294-1G OR40294-250MG OR40294-5G
APOSOR40294-1GEA 311.24 EUR
APOSOR40294-1G APOSOR40294-250MG APOSOR40294-5G
2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Hydroxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
Mw: 221.06
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11223287
Číslo CAS: 1256358-90-3