Tlačiť
4-Bromo-2-pyridone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
OR40285-1G OR40285-5G
APOSOR40285-1GEA 24.95 EUR
APOSOR40285-1G APOSOR40285-5G
4-Bromo-2-pyridone 99%
4-Bromo-2-pyridone
Vzorec: C₅H₄BrNO
Teplota tavenia: 201…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234041
Číslo CAS: 36953-37-4