Tlačiť
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indazole-6-carbaldehyde, 6-Formylindazole, INDAZOLE-6-CARBOXALDEHYDE, 6-Formyl-1H-indazole
OR40229-1G OR40229-250MG
APOSOR40229-1GEA 28.28 EUR
APOSOR40229-1G APOSOR40229-250MG
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Teplota tavenia: 181…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738282
Číslo CAS: 669050-69-5