Tlačiť
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4022-1G OR4022-500MG
APOSOR4022-1GEA 171.04 EUR
APOSOR4022-1G APOSOR4022-500MG
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BN₂O₃S
Teplota tavenia: 218…222 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06659885
Číslo CAS: 850567-34-9