Tlačiť
4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4021-100G OR4021-250G
APOSOR4021-100GEA 315.68 EUR
APOSOR4021-100G APOSOR4021-250G
4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
4-Biphenylcarbonyl chloride
Vzorec: C₁₃H₉ClO
Teplota varu: 160 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 110…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000692
Číslo CAS: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
OSN: 3261
ADR: 8,II