Tlačiť
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2S)-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected, 4-Oxo-L-pipecolinic acid, N-BOC protected, (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid, (2S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
OR40209-1G OR40209-5G
APOSOR40209-1GEA 97.87 EUR
APOSOR40209-1G APOSOR40209-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₅
Teplota tavenia: 121…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094867
Číslo CAS: 198646-60-5