Tlačiť
4-Bromophthalic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR40201-25G OR40201-100G
APOSOR40201-25GEA 99.48 EUR
APOSOR40201-25G APOSOR40201-100G
4-Bromophthalic acid 98%
4-Bromophthalic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₄
Teplota tavenia: 162…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043538
Číslo CAS: 6968-28-1