Tlačiť
6-Thioguanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Mercaptoguanine, 2-Amino-6-purinethiol, 2-Amino-3,7-dihydro-6H-purine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine
OR4016-1G OR4016-5G OR4016-25G
APOSOR4016-1GEA 24.95 EUR
APOSOR4016-1G APOSOR4016-5G APOSOR4016-25G
6-Thioguanine
6-Thioguanine
Vzorec: C₅H₅N₅S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233553
Číslo CAS: 154-42-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III