Tlačiť
4-Methyl-2-nitroanisole 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxy-3-nitrotoluene, 4-Methoxy-4-nitrotoluene, Methyl 2-nitro-p-tolyl ether, 1-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzene, 4-Methyl-2-nitroanisole
OR40113-100G OR40113-25G
APOSOR40113-100GEA 132.77 EUR
APOSOR40113-100G APOSOR40113-25G
4-Methyl-2-nitroanisole 98+%
4-Methyl-2-nitroanisole
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota varu: 154 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 44447 °C
Hustota: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024540
Číslo CAS: 119-10-8
EINECS: 204-296-4