Tlačiť
5-Aminoquinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
OR4011-25G OR4011-5G
APOSOR4011-25GEA 59.77 EUR
APOSOR4011-25G APOSOR4011-5G
5-Aminoquinoline 97%
5-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota varu: 310 °C
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006797
Číslo CAS: 611-34-7
EINECS: 210-266-1