Tlačiť
4-Iodophenyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR401069-1G OR401069-5G
APOSOR401069-1GEA 38.23 EUR
APOSOR401069-1G APOSOR401069-5G
4-Iodophenyl isocyanate
4-Iodophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄INO
Teplota tavenia: 44…48 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013875
Číslo CAS: 15845-62-2