Tlačiť
2-Iodophenyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401067-1G OR401067-25G OR401067-5G
APOSOR401067-1GEA 66.59 EUR
APOSOR401067-1G APOSOR401067-25G APOSOR401067-5G
2-Iodophenyl isocyanate
2-Iodophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄INO
Teplota varu: 245 °C
Hustota: 1,891 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00673044
Číslo CAS: 128255-31-2
OSN: 2206
ADR: 6.1,III