Tlačiť
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR401009-1G OR401009-250MG
APOSOR401009-1GEA 382.27 EUR
APOSOR401009-1G APOSOR401009-250MG
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 42533-63-1
OSN: 3261
ADR: 8,III