Tlačiť
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400870-250MG OR400870-1G OR400870-5G
APOSOR400870-250MGEA 103.09 EUR
APOSOR400870-250MG APOSOR400870-1G APOSOR400870-5G
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
4-Bromo-3-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16622212
Číslo CAS: 63037-64-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III