Tlačiť
3-Bromo-2-iodoaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400863-1G OR400863-250MG OR400863-5G
APOSOR400863-1GEA 145.8 EUR
APOSOR400863-1G APOSOR400863-250MG APOSOR400863-5G
3-Bromo-2-iodoaniline
3-Bromo-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Mw: 297.9191 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16622211
Číslo CAS: 150908-00-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III