Tlačiť
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400799-1G OR400799-5G
APOSOR400799-1GEA 39.79 EUR
APOSOR400799-1G APOSOR400799-5G
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
3-Bromo-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09753717
Číslo CAS: 860435-38-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III