Tlačiť
4-Pentylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-n-Pentylbenzeneboronic acid, (4-Pentylphenyl)boronic acid
OR4007-5G OR4007-25G OR4007-100G
APOSOR4007-5GEA 24.91 EUR
APOSOR4007-5G APOSOR4007-25G APOSOR4007-100G
4-Pentylphenylboronic acid 97%
4-Pentylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₂
Mw: 192.07 g/mol
Teplota tavenia: 82…84 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00995151
Číslo CAS: 121219-12-3