Tlačiť
3-Methoxy-o-phenylenediamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxybenzene-1,2-diamine
OR400685-1G OR400685-250MG OR400685-5G
APOSOR400685-1GEA 129.56 EUR
APOSOR400685-1G APOSOR400685-250MG APOSOR400685-5G
3-Methoxy-o-phenylenediamine
3-Methoxy-o-phenylenediamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Mw: 138.17 g/mol
Teplota tavenia: 39…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276903
Číslo CAS: 37466-89-0