Tlačiť
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
OR40067-100G OR40067-25G OR40067-5G
APOSOR40067-100GEA 163.26 EUR
APOSOR40067-100G APOSOR40067-25G APOSOR40067-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Teplota varu: 82…83 °C/14mmHg
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063239
Číslo CAS: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8