Tlačiť
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400660-25G OR400660-5G
APOSOR400660-25GEA 165.83 EUR
APOSOR400660-25G APOSOR400660-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClI
Mw: 317.348 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09907935
Číslo CAS: 450412-28-9