Tlačiť
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400615-25G OR400615-100G
APOSOR400615-25GEA 78.22 EUR
APOSOR400615-25G APOSOR400615-100G
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
Teplota tavenia: 95…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00463687
Číslo CAS: 5551-12-2
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III