Tlačiť
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 7-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR400610-1G OR400610-5G
APOSOR400610-1GEA 122.57 EUR
APOSOR400610-1G APOSOR400610-5G
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅BrN₄
Mw: 213.0347 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11846606
Číslo CAS: 882521-63-3