Tlačiť
2-Phenylethylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4006-1G OR4006-5G
APOSOR4006-1GEA 24.95 EUR
APOSOR4006-1G APOSOR4006-5G
2-Phenylethylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Teplota tavenia: 82…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631226
Číslo CAS: 34420-17-2