Tlačiť
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR400551-1G OR400551-5G
APOSOR400551-1GEA 88.12 EUR
APOSOR400551-1G APOSOR400551-5G
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
2-Iodo-4-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈INO
Mw: 249.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07776739
Číslo CAS: 191348-14-8