Tlačiť
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400521-1G OR400521-5G OR400521-10G
APOSOR400521-1GEA 43.32 EUR
APOSOR400521-1G APOSOR400521-5G APOSOR400521-10G
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15527595
Číslo CAS: 90407-21-9
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III