Tlačiť
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400479-1G OR400479-25G OR400479-5G
APOSOR400479-1GEA 24.91 EUR
APOSOR400479-1G APOSOR400479-25G APOSOR400479-5G
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Mw: 186.4000 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04039878
Číslo CAS: 385370-80-9