Tlačiť
2-Amino-6-chlorophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400447-25G OR400447-5G
APOSOR400447-25GEA 321.3 EUR
APOSOR400447-25G APOSOR400447-5G
2-Amino-6-chlorophenol
2-Amino-6-chlorophenol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Teplota tavenia: 80…81 °C
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07801210
Číslo CAS: 38191-33-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III