Tlačiť
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-butyl N-(azetidin-3-ylmethyl)carbamate
OR40040-1G OR40040-5G
APOSOR40040-1GEA 86.12 EUR
APOSOR40040-1G APOSOR40040-5G
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Mw: 186.255 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861760
Číslo CAS: 91188-15-7